(Dietoximetoxi)benceno ≥97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

B21498.09 B21498.18
B21498.09EA 50.2 EUR
B21498.09 B21498.18
(Dietoximetoxi)benceno ≥97%
(Dietoximetoxi)benceno

Purity: 97% CAS No.: 14444-77-0 Molecular Formula: C11H16O3 Formula Weight: 196.25 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4810 Melting Point: -26° Boiling Point: 103-104°/10mm Beilstein Reference: 1872634 MDL No.: MFCD00009228

Formula: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,015
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009228
Núm. CAS: 14444-77-0
EINECS: 238-421-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR