Polietilenglicol 35.000 estabilizado para síntesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
PEG 35,000
Estabilización:
Stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18892.1000
8.18892.5000
8.18892.1000EA
77.5
EUR
8.18892.1000
8.18892.5000
Polietilenglicol 35.000 estabilizado para síntesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 35.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. de fusión: 60…65 °C Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Resultados test especificaciones
Hydroxyl value | 3-4 |
Melting range (lower value) | ≥ 62 °C |
Melting range (upper value) | ≤ 67 °C |
Average molecular mass | 28000 - 38000 |
Identity (IR) | passes test |