Piperazina-2,5-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 66.5 EUR
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
Piperazina-2,5-diona 98%
Piperazina-2,5-diona
Formula: C₄H₆N₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006009
Núm. CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)