Piperazina-2,5-diona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
A18822.14
A18822.22
A18822.14EA
71.2
EUR
A18822.14
A18822.22
Piperazina-2,5-diona ≥99%
Piperazina-2,5-diona
Purity: 99%
CAS No.: 106-57-0
Molecular Formula: C4H6N2O2
Formula Weight: 114.10
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 112112
Merck Reference: 14,7466
MDL No.: MFCD00006009
Formula:
C₄H₆N₂O₂ MW: 114,1 g/mol Pto. de fusión: ∼ 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006009 Núm. CAS: 106-57-0 EINECS: 203-411-5 Índice Merck: 14,7466 |