1-Amino-3,3-dietoxipropano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
269850250 269851000
ACRO269850250EA 132 EUR
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-dietoxipropano 97%
1-Amino-3,3-dietoxipropano
Formula: C₇H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 72 °C (16hPa)
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142581
Núm. CAS: 41365-75-7
UN: 2735
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %