4,4-Dietoxibutilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
103260050 103260250 103261000
ACRO103260050EA 41.2 EUR
ACRO103260050 ACRO103260250 ACRO103261000
4,4-Dietoxibutilamina 95%
4,4-Dietoxibutilamina
Formula: C₈H₁₉NO₂
Pto. Ebullición: 196 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008227
Núm. CAS: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm