4,4-Dimetoxibutilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Aminobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutylamine
B21072.06
B21072.14
B21072.06EA
57.6
EUR
B21072.06
B21072.14
4,4-Dimetoxibutilamina ≥98%
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 19060-15-2
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 85°/22mm
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00189373
Formula:
C₆H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 85 °C (22 mmHg) Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00189373 Núm. CAS: 19060-15-2 EINECS: 407-690-6 ADR: 8,II |