Antimonio solución patrón, 10000 mg/L Sb en agua con trazas de ácido nítrico y tartárico (de Sb) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41683.AD
41683.AE
41683.AP
41683.ADEA
87.8
EUR
41683.AD
41683.AE
41683.AP
Antimonio solución patrón, 10000 mg/L Sb en agua con trazas de ácido nítrico y tartárico (de Sb) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de antimonio
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certificaciones: Trazable a NIST