Antimonio solución patrón, 1000 mg/L Sb en agua con trazas de ácido nítrico y tartárico (de Sb) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41682.AD
41682.AE
41682.AP
41682.ADEA
62.1
EUR
41682.AD
41682.AE
41682.AP
Antimonio solución patrón, 1000 mg/L Sb en agua con trazas de ácido nítrico y tartárico (de Sb) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de antimonio
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certificaciones: Trazable a NIST