4-Amino-1-bencilpiperidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-N-benzylpiperidine
187660050 187660250 187661000
ACRO187660050EA 39 EUR
ACRO187660050 ACRO187660250 ACRO187661000
4-Amino-1-bencilpiperidina 98%
4-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (9,7 mmHg)
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006504
Núm. CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm