1-Metil-2-piperidinametanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22187.06
B22187.14
B22187.22
B22187.06EA
27.4
EUR
B22187.06
B22187.14
B22187.22
1-Metil-2-piperidinametanol ≥98%
1-Metil-2-piperidinametanol
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Formula:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (7 mmHg) Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006494 Núm. CAS: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |