4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23456.03
B23456.06
B23456.03EA
44.9
EUR
B23456.03
B23456.06
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO)
Purity: 98+%
CAS No.: 14691-89-5
Molecular Formula: C11H21N2O2
Formula Weight: 213.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 3546225
MDL No.: MFCD00043593
Formula:
C₁₁H₂₁N₂O₂ Pto. de fusión: 143…146 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043593 Núm. CAS: 14691-89-5 EINECS: 423-840-3 |