4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24062.06
B24062.14
B24062.06EA
57.4
EUR
B24062.06
B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina
Purity: 98%
CAS No.: 36768-62-4
Molecular Formula: C9H20N2
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 188-189°
MDL No.: MFCD00005984
Formula:
C₉H₂₀N₂ Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: 16…18 °C Densidad: 0,912 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005984 Núm. CAS: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 |