2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
200380050 200380250
ACRO200380050EA 50.3 EUR
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO)
Formula: C₉H₁₈NO
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009599
Núm. CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %