2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥98% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12733.03
A12733.06
A12733.14
A12733.XK
A12733.PF
A12733.A1
A12733.03EA
31.2
EUR
A12733.03
A12733.06
A12733.14
A12733.XK
A12733.PF
A12733.A1
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥98% free radical
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO)
Purity: 98+%
CAS No.: 2564-83-2
Molecular Formula: C9H18NO
Formula Weight: 156.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Melting Point: 31-40°
Boiling Point: 193° dec.
Beilstein Reference: 1422418
Merck Reference: 14,9140
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00009599
Formula:
C₉H₁₈NO Pto. Ebullición: 193 °C (desc.) Pto. de fusión: 31…40 °C Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009599 Núm. CAS: 2564-83-2 EINECS: 219-888-8 UN: 3263 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9140 |