4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) 97% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
172730010 172730050 172732500
ACRO172730010EA 169 EUR
ACRO172730010 ACRO172730050 ACRO172732500
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) 97% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006479
Núm. CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to red-brown Adhering crystals or needles or moist mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %