4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
175050010
175050050
175050250
ACRO175050010EA
46.8
EUR
ACRO175050010
ACRO175050050
ACRO175050250
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL)
Formula:
C₉H₁₈NO₂ Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006478 Núm. CAS: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥97.5 % |