4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
A12497.03
A12497.06
A12497.14
A12497.03EA
41.4
EUR
A12497.03
A12497.06
A12497.14
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+%
CAS No.: 2226-96-2
Molecular Formula: C9H18NO2
Formula Weight: 172.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 146°(295°F)
pH: 8.2
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 1422990
MDL No.: MFCD00006478
Formula:
C₉H₁₈NO₂ MW: 172,25 g/mol Pto. de fusión: 69…72 °C Pto. de inflamación: 146 °C (295 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006478 Núm. CAS: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |