4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40130.0025 8.40130.0100
8.40130.0025EA 84.1 EUR
8.40130.0025 8.40130.0100
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL)
Formula: C₉H₁₈NO₂
MW: 172.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006478
Núm. CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1670 g/l (20 °C)
Melting Point 67 - 71 °C
Molar Mass 172.25 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) not applicable,(decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 146 °C DIN 51758
pH 8.2 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C DIN 51794