2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151940250 151942500 151940050
ACRO151940250EA 105 EUR
ACRO151940250 ACRO151942500 ACRO151940050
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol 99%
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₉NO
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005983
Núm. CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %