Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
346760250 346761000
ACRO346760250EA 60.7 EUR
ACRO346760250 ACRO346761000
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico 98%
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006852
Núm. CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %