Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L07133.14
L07133.22
L07133.14EA
66.7
EUR
L07133.14
L07133.22
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico ≥98%
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 531-81-7
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 190-193°
Beilstein Reference: 154276
Merck Reference: 14,2563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006852
Formula:
C₁₀H₆O₄ Pto. de fusión: 190…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006852 Núm. CAS: 531-81-7 EINECS: 208-518-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2563 |