3-Acetilcumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Acetyl-2H-chromen-2-one
A12532.06
A12532.14
A12532.06EA
50
EUR
A12532.06
A12532.14
3-Acetilcumarina ≥98%
3-Acetilcumarina
Purity: 98+%
CAS No.: 3949-36-8
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 143498
Formula:
C₁₁H₈O₃ MW: 188,18 g/mol Pto. de fusión: 119…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006853 Núm. CAS: 3949-36-8 EINECS: 223-541-6 |