2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 64.2 EUR
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona 97%
2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 253…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016368
Núm. CAS: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %