2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
A14936.03
A14936.06
A14936.14
A14936.03EA
29.3
EUR
A14936.03
A14936.06
A14936.14
2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona ≥98%
2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona
Purity: 98%
CAS No.: 530-55-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 252-257°
Beilstein Reference: 2048182
Merck Reference: 14,3225
MDL No.: MFCD00016368
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Pto. de fusión: 252…257 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016368 Núm. CAS: 530-55-2 EINECS: 208-484-7 Índice Merck: 14,3225 |