2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 80.3 EUR
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona 98%
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
Formula: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001598
Núm. CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)