2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11442.06
A11442.14
A11442.18
A11442.06EA
34.4
EUR
A11442.06
A11442.14
A11442.18
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona ≥98%
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Formula:
C₆H₄O₄ Pto. de fusión: ∼ 220 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001598 Núm. CAS: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |