5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
B24777.03 B24777.06 B24777.14
B24777.03EA 43.6 EUR
B24777.03 B24777.06 B24777.14
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona ≥98%
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona
Purity: 98% CAS No.: 605-94-7 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1640422
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001595
Núm. CAS: 605-94-7
EINECS: 210-100-8