2,5-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
L10054.06
L10054.14
L10054.06EA
43.3
EUR
L10054.06
L10054.14
2,5-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥99%
2,5-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Purity: 99%
CAS No.: 2460-77-7
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 152-153°
Beilstein Reference: 2047945
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220,31 g/mol Pto. de fusión: 152…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019442 Núm. CAS: 2460-77-7 EINECS: 219-552-0 |