2,5-Dimetil-p-benzoquinona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
408230050
408230250
ACRO408230050EA
93.8
EUR
ACRO408230050
ACRO408230250
2,5-Dimetil-p-benzoquinona 99%
2,5-Dimetil-p-benzoquinona
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. de fusión: 123…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041737 Núm. CAS: 137-18-8 EINECS: 205-283-6 UN: 2811 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 126 °C |
GC | ≥98.5 % |