2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A13091.06 A13091.14
A13091.06EA 82.3 EUR
A13091.06 A13091.14
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥98%
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Purity: 98+% CAS No.: 719-22-2 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1911512 MDL No.: MFCD00001601
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001601
Núm. CAS: 719-22-2
EINECS: 211-946-0