2,6-Dimetil-p-benzoquinona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A11342.03
A11342.06
A11342.14
A11342.03EA
41.7
EUR
A11342.03
A11342.06
A11342.14
2,6-Dimetil-p-benzoquinona ≥99%
2,6-Dimetil-p-benzoquinona
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001605 Núm. CAS: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |