3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00169.06
L00169.14
L00169.06EA
77.2
EUR
L00169.06
L00169.14
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona ≥98%
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona
Purity: 98+%
CAS No.: 3383-21-9
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2047944
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001647 Núm. CAS: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |