N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
125360010 125362500 125360050
ACRO125360010EA 120 EUR
ACRO125360010 ACRO125362500 ACRO125360050
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida 99%
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 512,8 °C
Pto. de fusión: 118 °C
Pto. de inflamación: 264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005655
Núm. CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %