N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14537.0001
8.14537.0005
8.14537.0001EA
77.7
EUR
8.14537.0001
8.14537.0005
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₂ MW: 232,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005655 Núm. CAS: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |
Resultados test especificaciones
Melting Point | 116 - 118 °C |
Molar Mass | 232.28 g/mol |
Synonyms | N-Acetyl-5-methoxytryptamine |
Hill Formula | C13H16N2O2 |