3-Amino-1-metilpirazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
21.5
EUR
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-metilpirazol 97%
3-Amino-1-metilpirazol
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Formula:
C₄H₇N₃ MW: 97.12 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00466340 Núm. CAS: 1904-31-0 ADR: 8 III |