3-Amino-5-metilpirazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
368030250
368031000
368030050
ACRO368030250EA
82.5
EUR
ACRO368030250
ACRO368031000
ACRO368030050
3-Amino-5-metilpirazol 97%
3-Amino-5-metilpirazol
Formula:
C₄H₇N₃ MW: 97.12 g/mol Pto. de fusión: 41…43 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075180 Núm. CAS: 31230-17-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to orange Solid or viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |