3-Amino-5-metilpirazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11642.06
A11642.14
A11642.22
A11642.06EA
29.8
EUR
A11642.06
A11642.14
A11642.22
3-Amino-5-metilpirazol 97%
3-Amino-5-metilpirazol
Purity: 97%
CAS No.: 31230-17-8
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Flash Point:
Formula:
C₄H₇N₃ Pto. Ebullición: 212…213 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 42…47 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075180 Núm. CAS: 31230-17-8 |