2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
L06896.06
L06896.14
L06896.06EA
28.3
EUR
L06896.06
L06896.14
2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina 98%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Formula:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,58 g/mol Pto. de fusión: 181…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006091 Núm. CAS: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |