2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
103830250 103831000
ACRO103830250EA 30.9 EUR
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006095
Núm. CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test