2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24604.18
B24604.30
B24604.18EA
43.3
EUR
B24604.18
B24604.30
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina 98%
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 3977-29-5
Molecular Formula: C5H7N3O
Formula Weight: 125.13
Melting Point: ca 305° dec.
Beilstein Reference: 3531
Formula:
C₅H₇N₃O Pto. de fusión: ∼ 305 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006095 Núm. CAS: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |