Tetraclorocuprato de diamonio dihidrato
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium copper(II) chloride dihydrate
39127.22 39127.36
39127.22EA 116 EUR
39127.22 39127.36
Tetraclorocuprato de diamonio dihidrato
Tetraclorocuprato de diamonio dihidrato
CAS No.: 10060-13-6 Molecular Formula: CuCl2.2NH4Cl.2H2O Formula Weight: 277.46 (241.43anhy) Physical Form: Crystals Density: 1.993 Appearance: Blue Melting Point: 110° dec. Solubility: Soluble in water, acids, alcohol. Slightly soluble in ammonia Merck Reference: 14,514 MDL No.: MFCD00150384
Formula: H₈Cl₄CuN₂·2H₂O
MW: 277,46 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C (desc.)
Densidad: 1,993
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150384
Núm. CAS: 10060-13-6
EINECS: 239-690-5
Índice Merck: 14,514