(Metilsulfinil)benceno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (Methylsulphinyl)benzene
352120050 352120250
ACRO352120050EA 55.3 EUR
ACRO352120050 ACRO352120250
(Metilsulfinil)benceno 98+%
(Metilsulfinil)benceno
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 92…94 °C (,3 mmHg)
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002088
Núm. CAS: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %