Boro solución patrón, 10000 mg/L B en agua 1% amonio hidróxido (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14370.AD
14370.AE
14370.AP
14370.ADEA
92.5
EUR
14370.AD
14370.AE
14370.AP
Boro solución patrón, 10000 mg/L B en agua 1% amonio hidróxido (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificaciones: Trazable a NIST