Boro solución patrón, 1000 mg/L B en agua 1% amonio hidróxido (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13859.AE
13859.AD
13859.AP
13859.AEEA
82.8
EUR
13859.AE
13859.AD
13859.AP
Boro solución patrón, 1000 mg/L B en agua 1% amonio hidróxido (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificaciones: Trazable a NIST