1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 70.2 EUR
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %