1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
B21573.09
B21573.18
B21573.30
B21573.09EA
59.3
EUR
B21573.09
B21573.18
B21573.30
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 95%
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Purity: 95%
CAS No.: 458-37-7
Molecular Formula: C21H20O6
Formula Weight: 368.39
Odour: Odourless
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2306965
Merck Reference: 14,2673
MDL No.: MFCD00008365
Natural Yellow 3. Inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase
Formula:
C₂₁H₂₀O₆ MW: 368.39 g/mol Pto. de fusión: 170…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008365 Núm. CAS: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |