1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
81025-10 81025-5 81025-50
CAYM81025-10EA 88 EUR
CAYM81025-10 CAYM81025-5 CAYM81025-50
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5