1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
8.20354.0010EA 85.2 EUR
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC, area%) ≥ 75.0 % (a/a)
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 5.0 % (a/a)
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 20.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test