2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1433-10G C1433-25G
TCIAC1433-10GEA 16 EUR
TCIAC1433-10G TCIAC1433-25G
2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Número MDL: MFCD00274530
Núm. CAS: 13223-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc6df7598338da76af4ac73fbb82b84ae2fbb02&vid=7bc6df7598338da76af4ac73fbb82b84ae2fbb02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity